Merck
567442
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
別名:
2-メチル-5-フルオロフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
153.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 炭酸カリウム存在下でパラジウムホスフィンにより触媒されるジブロモアレーンのモノアリール化
  • ホモレプティックなジアリール水銀化合物の合成
  • Suzuki-Miyauraカップリング
調製ノート
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
567442-VAR:
567442-1G:
567442-5G:
567442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)