Merck
567116
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane monooxide
97%
別名:
[3-(Diphenylphosphino)propyl]diphenylphosphine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2POCH2CH2CH2P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
428.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
106-108 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
O=P(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26OP2/c28-30(26-18-9-3-10-19-26,27-20-11-4-12-21-27)23-13-22-29(24-14-5-1-6-15-24)25-16-7-2-8-17-25/h1-12,14-21H,13,22-23H2
InChI Key
ZZDVOUAZWJNTRE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)