Merck
567108
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン モノオキシド
97%
別名:
[4-(Diphenyl phosphino)butyl]diphenyl phosphine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2POCH2CH2CH2CH2P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
442.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
183-188 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
O=P(CCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP2/c29-31(27-19-9-3-10-20-27,28-21-11-4-12-22-28)24-14-13-23-30(25-15-5-1-6-16-25)26-17-7-2-8-18-26/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
InChI Key
OGJJWCHXAGSHLL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
567108-1G:
567108-BULK:
567108-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)