Merck
566047
Sigma-Aldrich
7-フルオロ-2-メチルキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8FN
CAS番号:
分子量:
161.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2ccc(F)cc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
AYSKNDXTWPNRKG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
566047-BULK:
566047-5G:
566047-VAR:
566047-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)