Merck
566004
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3,4-ジメトキシベンズアルデヒド
98%
別名:
2-クロロベラトルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(OCH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
200.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
71-74 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566004-5G:
566004-BULK:
566004-VAR:
566004-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)