Merck
565660
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CC6H3[OCH(CH3)2]B(OH)2
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)14-10-5-4-8(3)6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI Key
PESPTYNENYUZTH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565660-VAR:
565660-5G:
565660-1G:
565660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)