Merck
564443
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
別名:
3-クロロ-4-(1-メチルエチル)オキシフェニルボロン酸, 3-クロロ-4-イソプロポキシベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6HOCH(CH3)CH3
CAS番号:
分子量:
214.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
140-145 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI Key
PJBWTULFEPFOEB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • キノンを用いる硝酸銀触媒カップリングによるアルキル-およびアリール-キノンの調製
  • ロジウム触媒によるアルケニル複素環の不斉アリール化
  • ロジウム触媒によるイナミドの立体選択的および位置選択的カルボメタル化
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564443-5G:
564443-BULK:
564443-1G:
564443-VAR:
試験成績書(COA)