Merck
564435
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-chlorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)3OC6H3(Cl)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
228.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
147-151 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
AOKJNAVCTPBFPJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564435-BULK:
564435-1G:
564435-5G:
564435-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)