Merck
563633
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
182.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
InChI Key
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
563633-1G:4548173170473
563633-BULK:
563633-VAR:
試験成績書(COA)