Merck
563501
Sigma-Aldrich
3-(メチルチオ)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
168.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563501-VAR:
563501-1G:
563501-5G:
563501-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)