Merck
563099
Sigma-Aldrich
Potassium phenethyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2BF3K
CAS番号:
分子量:
212.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
不純物
≤5% Acetone
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BF3.K/c10-9(11,12)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2;/q-1;+1
InChI Key
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563099-1G:4548174011591
563099-VAR:
563099-5G:
563099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)