Merck
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
別名:
5-Chloro-2-phenoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
CAS番号:
分子量:
219.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
InChI Key
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
562939-25G:
562939-BULK:
562939-VAR:
562939-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)