Merck
562904
Sigma-Aldrich
3-アセチルベンズアルデヒド
95%
別名:
3-ホルミルアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(O)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
51-55 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ketone
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-6H,1H3
InChI Key
QVNFUJVNBRCKNJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
562904-VAR:
562904-1G:
562904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)