Merck
562289
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3MgBr
CAS番号:
分子量:
250.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.972 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(Cl)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of non-alternant polycyclic hydrocarbon named indeno-benzophenalene.
  • As a substrate in the synthesis of carboxylic esters by reacting with 2-methyl-4,6-pyrimidyl dicarbonates.
  • As a substrate in the synthesis of aryl ketones by reacting with acid chlorides using bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether ligand.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562289-50ML:4548173170398
562289-VAR:
562289-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Novel Synthesis of Carboxylic Esters from 2-Methyl-4, 6-pyrimidyl Dicarbonates and Grignard Reagents
Lee J
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 32(5), 1765-1768 (2011)
Toward Singlet-Triplet Bistable Nonalternant Kekule? Hydrocarbons: Azulene-to-Naphthalene Rearrangement
Das S and Wu J
Organic Letters, 17(23), 5854-5857 (2015)
Addition of Grignard reagents to aryl acid chlorides: an efficient synthesis of aryl ketones
Wang X, et al.
Organic Letters, 7(25), 5593-5595 (2005)