Merck
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
182.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
InChI Key
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
561010-VAR:
561010-5G:
561010-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)