Merck
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30N2O2
CAS番号:
分子量:
342.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
86.7-88.4 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
InChI Key
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)