Merck
560456
Sigma-Aldrich
2-Piperidinoethyl isothiocyanate
95%
別名:
1-(2-イソチオシアナトエチル)-ピペリジン, 2-(1-ピペリジニル)エチルイソチオシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2S
CAS番号:
分子量:
170.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5350 (lit.)
bp
104-105 °C (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H14N2S/c11-8-9-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7H2
InChI Key
KMTVCPOROYMLTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • 抗マラリア化学療法剤としての尿素およびチオ尿素の誘導体
  • 神経ペプチドSアンタゴニスト
  • N置換イミダゾール
  • チオ含有化合物
2-Piperidinoethyl isothiocyanate may be used to synthesize 1-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)thiourea, a bifunctional thiourea based organocatalyst.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560456-BULK:
560456-5G:
560456-1G:
560456-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diversity oriented synthesis of tri-substituted methane containing aminouracil and hydroxynaphthoquinone/hydroxycoumarin moiety using organocatalysed multicomponent reactions in aqueous medium.
Bharti R and Parvin T.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(82), 66833-66839 (2015)