Merck
559644
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)SO2NH2
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1F)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
IJEDLYZMLJORCY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559644-BULK:
559644-VAR:
559644-1G:
試験成績書(COA)