Merck
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)SO2NH2
CAS番号:
分子量:
209.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI Key
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)