Merck
559393
Sigma-Aldrich
1-Cyano-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3CC(CN)(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
201.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
72-76 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
nitrile
phenyl
SMILES記法
OC(C#N)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)8(14,6-13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,14H
InChI Key
FFXHDJHFAYTIHJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
559393-5G:4548173169835
559393-BULK:
559393-VAR:
559393-1G:4548173169828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)