Merck
559245
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-trifluoromethylbenzoyl)acetate
97%
別名:
3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-3-オキソ-プロピオン酸 エチル エステル, エチル 2-(3-トリフルオロメチルベンゾイル)アセタート, エチル 3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-3-オキソプロパノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
260.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-4-3-5-9(6-8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
YCHPVUWFIZXXPI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 細胞毒性の抗マラリア原虫剤としてピリド[1,2-a]ベンゾイミダゾールの調製
  • 強力なCCR2受容体アンタゴニストとしてジアリール置換ピラゾールの調製
  • 酸触媒による付加環化反応
  • ジアミノフェニルピラゾールによる縮合環化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559245-1G:
559245-5G:
559245-BULK:
559245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)