Merck
559199
Sigma-Aldrich
エチル(4-ヨードベンゾイル)アセタート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
318.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.6070 (lit.)
密度
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
iodo
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Ir触媒による転位反応を介した三置換ピロールの合成
  • 生理活性分子の調製
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
559199-1G:4548173994918
559199-BULK:
559199-VAR:
559199-5G:4548173994925
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)