Merck
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
フォーム
solid
組成
chromophore monomer, 20-25 mol %
転移温度
Tg 47 °C (DSC)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
アプリケーション
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
558885-BULK:
558885-500MG:
558885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)