Merck
557250
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-フルオロ-3-メチルフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
188.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557250-5G:
557250-BULK:
557250-VAR:
試験成績書(COA)