Merck
556475
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-phenyl-3-buten-2-ol
95%
別名:
2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHC(CF3)(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
202.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4740 (lit.)
bp
89-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C=C)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14,10(11,12)13)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,14H,1H2
InChI Key
QZTXJLLJGFCKCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
556475-BULK:
556475-VAR:
556475-1G:
556475-500MG:
試験成績書(COA)