Merck
555908
Sigma-Aldrich
2,3,4-トリフルオロベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
230.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
234-236 °C (lit.)
密度
1.640 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)4-2-1-3(8)5(9)6(4)10/h1-2H
InChI Key
XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride may be used as an arylating agent during the synthesis of (2,3,4-trifluorophenyl)furan derivatives. It may also be employed during the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(2,3,4-trifluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2-(2,3,4-trifluorophenyl)pyrrole.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
555908-VAR:
555908-1G:
555908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient synthesis of Π-conjugated molecules incorporating fluorinated phenylene units through palladium-catalyzed iterative C (sp2)?H bond arylations.
Abdelmalek F, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2012-2020 (2015)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)