Merck
555622
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-hydroxyquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6ClNO
CAS番号:
分子量:
179.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(12)11-9(6)7/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
JNXUGJMCFLONJN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
8-Chloro-2-hydroxyquinoline [8-chloroquinolin-2(1H)-one] may be used to synthesize 8-chloro-2-(2-oxo-2-phenylethoxy)quinoline and 8-chloro-2-(2-oxopropoxy)quinolone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
555622-5G:
555622-BULK:
555622-VAR:
555622-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the alkylation of quinolin-2 (1H)-one derivatives.
Chen CL, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 60(1), 2812-2816 (2015)