Merck
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
98%
別名:
p-Cyanophenyl trifluoromethyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SC6H4C≡N
CAS番号:
分子量:
203.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
InChI Key
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
555541-BULK:
555541-VAR:
555541-1G:4548173169590
555541-5G:4548173169606
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)