Merck
555045
Sigma-Aldrich
2,5-ビス(ブロモメチル)-1,4-ビス(オクチルオキシ)ベンゼン
98%
別名:
1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-bis(octyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(BrCH2)2C6H2[O(CH2)7CH3]2
CAS番号:
分子量:
520.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
88.8-90.5 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OCCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
InChI Key
SWHDCISENXYFAI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
置換PPV合成用の導電性ポリマ-前駆体です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
555045-BULK:
555045-1G:
555045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)