Merck
554944
Sigma-Aldrich
2,7-ジヨード-9,9-ジ-(3′,7′-ジメチルオクチル)-9H-フルオレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)CH3)2(C6H3I)2
CAS番号:
分子量:
698.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D >1.5780 (lit.)
密度
1.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCC1(CCC(C)CCCC(C)C)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C33H48I2/c1-23(2)9-7-11-25(5)17-19-33(20-18-26(6)12-8-10-24(3)4)31-21-27(34)13-15-29(31)30-16-14-28(35)22-32(30)33/h13-16,21-26H,7-12,17-20H2,1-6H3
InChI Key
XJCDNCIPBRLWCQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)