Merck
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
269.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
144-147 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
InChI Key
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
554553-5G:
554553-BULK:
554553-1G:
554553-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)