Merck
55336
Sigma-Aldrich
(Hydroxyimino)malononitrile sodium salt
≥98.0% (NT)
別名:
Carbonyl cyanide oxime sodium salt, Mesoxalonitrile-oxime sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3N3NaO
CAS番号:
分子量:
117.04
Beilstein:
5150724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (NT)
mp
284-291 °C
SMILES記法
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)