Merck
553336
Sigma-Aldrich
1-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-1-propanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CHOHCH2CH3
CAS番号:
分子量:
226.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
1.430 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C9H7F5O/c1-2-3(15)4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h3,15H,2H2,1H3
InChI Key
QRHBGWMLUAGPNM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
553336-BULK:
553336-5G:
553336-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)