Merck
553220
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,2-Triphenylethylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH(NH2)C6H5
CAS番号:
分子量:
273.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
mp
66-69 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N/c21-20(18-14-8-3-9-15-18)19(16-10-4-1-5-11-16)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,19-20H,21H2/t20-/m1/s1
InChI Key
NDCGGZYGIWLSAT-HXUWFJFHSA-N
法的情報
A Product of Onyx Scientific, U.K.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553220-BULK:
553220-VAR:
553220-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)