Merck
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
CAS番号:
分子量:
323.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
346 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
InChI Key
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
552364-BULK:
552364-25G:
552364-VAR:
試験成績書(COA)