Merck
550493
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorobenzophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COC6H4F
CAS番号:
分子量:
279.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C13H8BrFO/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8H
InChI Key
QLWGPEHYNFONNA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
550493-1G:
550493-BULK:
550493-5G:
550493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)