Merck
549924
Sigma-Aldrich
Glycidyl methyl ether, polymer-bound
50-90 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
Epoxide resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
標識化の程度
3.0 mmol/g loading
粒径
50-90 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C(OCc3ccccc3)C4CO4
InChI
1S/C10H12O2.C10H10.C8H8/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-5,10H,6-8H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
KRZGZGXXONWBRA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)