Merck
549665
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
193.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
237-242 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(C(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-5-8(11-7(2)12)3-4-9(6)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
549665-25G:
549665-5G:
549665-BULK:
549665-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)