Merck
549029
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-フルオロベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CF3
CAS番号:
分子量:
243.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
密度
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
InChI Key
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride (1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of:
  • 6-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-hex-5-ynoic acid methyl ester
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-5-methoxycarbonyl-pent-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
  • (E)-3-[4-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-but-3-enyl]-oxazolidin-2-one
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(2-oxo-oxazolidin-3-yl)-but-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
549029-5G:
549029-BULK:
549029-VAR:
549029-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, anti-HIV activity, and metabolic stability of new alkenyldiarylmethane HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Deng BL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(19), 6140-6155 (2005)