Merck
548944
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6Cl2O2
CAS番号:
分子量:
229.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
124-128 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc2OCC(C=O)=C(Cl)c2c1
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
InChI Key
XEGONRKPLYJCFN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
548944-1G:
548944-5G:
548944-BULK:
548944-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)