Merck
548898
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
別名:
3-(2H-1,4-Benzoxazin-3-(4H)-one-4-yl)-propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO4
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
163-166 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCN1C(=O)COc2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10-7-16-9-4-2-1-3-8(9)12(10)6-5-11(14)15/h1-4H,5-7H2,(H,14,15)
InChI Key
BHULHAHXIGPYKV-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dichlorobenzyl bromide, an aryl halide, is an alkylating agent used in chemical synthesis.[1]
アプリケーション
2,5-Dichlorobenzyl bromide may be used in the synthesis of methyl 5-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate and methyl 4-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate via chemoselective alkylation of the hydroxyl group of the corresponding ester.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
548898-1G:
548898-BULK:
548898-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and bioevaluation of aryl hydroxamates distinguishing between NAD+ and ATP-dependent DNA ligases.
Kukshal V, et al.
MedChemComm, 3(4), 453-461 (2012)