Merck
548707
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzamide oxime
97%
別名:
p-Toluamideoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
140-145 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Methylbenzamide oxime is a benzonitrile derivative that can be prepared from 4-methylbenzonitrile and hydroxylamine hydrochloride. Its crystalline structure shows the presence of both intramolecular and intermolecular hydrogen bonds. 3-Aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles undergoes hydrolysis under acidic conditions to form 4-methylbenzamide oxime as one of the product.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548707-1G:
548707-VAR:
548707-BULK:
548707-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4-Methylbenzamide oxime.
Wang HB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(7), o3105-o3106 (2006)
Acid hydrolysis of 3-aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles.
Tyrkov AG.
Russ. J. Org. Chem., 37(9), 1353-1354 (2001)