Merck
547867
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]thulium(III)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tm(N(Si(CH3)3)2)3
CAS番号:
分子量:
650.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Tm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Tm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
InChI Key
NPNASPVXRLXTMF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
36.0 °F - closed cup
引火点(℃)
2.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
547867-BULK:
547867-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)