Merck
546941
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロフェニルアセトニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
153.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5H,1H2
InChI Key
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
546941-1G:4548173168661
546941-VAR:
546941-BULK:
546941-5G:4548173168678