Merck
546623
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-di-1-propynyl-9H-fluorene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H46
CAS番号:
分子量:
466.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
アプリケーション
導電性ポリマーの前駆物質です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)