Merck
545821
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2S
CAS番号:
分子量:
194.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
InChI Key
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545821-BULK:
545821-VAR:
545821-25G:
545821-5G:
試験成績書(COA)