Merck
544426
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4C(O)C6H5
CAS番号:
分子量:
288.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
InChI Key
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Benzyloxybenzophenone is also known as [4-(benzyloxy)phenyl](phenyl)methanone. It reacts with propiophenone in the presence of a novel titanium reagent to form triphenylbutene isomers which shows uterotropic activity.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reductive condensation of 4-benzyloxybenzophenone and propiophenone, and the estrogenic activity of 1-benzyloxy-4-(1,2-diphenylbut-1-enyl) benzene.
Zolotareva VA, et al.
ChemInform, 21(50) (1990)