Merck
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-ノルボルネオール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
InChI Key
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543519-VAR:
543519-1G:
543519-BULK:
試験成績書(COA)