Merck
D6191
透析袋
MWCO 12,000 Da
別名:
透析バッグ, 透析装置
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
pore size
12,000 Da MWCO
General description
セルロースチューブ;分子量>12,000Daのタンパク質を保持します
膨張時直径約16 mm(0.64インチ)、プレカット、開口端、乾燥かつ未洗浄、長さ約 30 cm(12インチ)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 透析袋
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D6191-25EA: + D6191-BULK: + D6191-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)