Merck
542881
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメトキシ)フェニルアセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
201.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
密度
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-4-2-1-3-7(8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChI Key
OIKWCWVMUBCXJM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
542881-BULK:
542881-5G:4548173168357
542881-VAR:
542881-1G:4548173168340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1 , 129-136 (2004)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1, 472-475 (2012)